Learn More
5'-[(Desloratadine)metil] Rupatadine, TRC
Código de producto. 30136581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136581 100 mg 100 miligramos
30003605 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136581 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD290270100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1224515-72-3
Fórmula molecular C45H43Cl2N5
Peso molecular (g/mol) 724.76
Sinónimo 11,11'-[3,5-Pyridinediylbis(methylene-1,4-piperidinediyl)]bis[8-chloro-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Rupatadine Impurity C;
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(Cc4cncc(CN5CCC(=C6c7ccc(Cl)cc7CCc8cccnc68)CC5)c4)CC3)c9ncccc9CCc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-[(Desloratadine)methyl] Rupatadine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C45H43Cl2N5/c46-38-9-11-40-36(24-38)7-5-34-3-1-17-49-44(34)42(40)32-13-19-51(20-14-32)28-30-23-31(27-48-26-30)29-52-21-15-33(16-22-52)43-41-12-10-39(47)25-37(41)8-6-35-4-2-18-50-45(35)43/h1-4,9-12,17-18,23-27H,5-8,13-16,19-22,28-29H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 723.2896
Porcentaje de pureza >95%