Learn More
5-Desisobutil,5-(2-Metil-prop-1-en-1-il) Butalbital, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Desisobutyl,5-(2-Methyl-prop-1-en-1-yl) Butalbital |
| CAS | 215363-11-4 |
| Fórmula molecular | C11H14N2O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 5-(2-Methyl-1-propen-1-yl)-5-(2-propen-1-yl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O3/c1-4-5-11(6-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H2,12,13,14,15,16) |
| SMILES | O=C(NC(C1(CC=C)/C=C(C)/C)=O)NC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 222.24 |