Learn More
5-Desisobutil,5-(2-Metil-prop-1-en-1-il) Butalbital, TRC
Código de producto. 30470389
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30470389 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30470389 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32786525MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-Desisobutyl,5-(2-Methyl-prop-1-en-1-yl) Butalbital
CAS 215363-11-4
Fórmula molecular C11H14N2O3
Cantidad 25 mg
Sinónimo 5-(2-Methyl-1-propen-1-yl)-5-(2-propen-1-yl)-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O3/c1-4-5-11(6-7(2)3)8(14)12-10(16)13-9(11)15/h4,6H,1,5H2,2-3H3,(H2,12,13,14,15,16)
SMILES O=C(NC(C1(CC=C)/C=C(C)/C)=O)NC1=O
Peso molecular (g/mol) 222.24
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.