Learn More
5'-Deshidroxi-5'-metoxi Rotigotina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2S)-5-Methoxy-N-propyl-N-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine |
| CAS | 1148154-91-9 |
| Fórmula molecular | C20 H27 N O S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Thiopheneethanamine, N-propyl-N-[(2S)-1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl]-, N-Propyl-N-[(2S)-1,2,3,4-tetrahydro-5-methoxy-2-naphthalenyl]-2-thiopheneethanamine, (2S)-5-Methoxy-N-propyl-N-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine, Methoxy Rotigotine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H27NOS/c1-3-12-21(13-11-18-7-5-14-23-18)17-9-10-19-16(15-17)6-4-8-20(19)22-2/h4-8,14,17H,3,9-13,15H2,1-2H3/t17-/m0/s1 |
| SMILES | CCCN(CCc1cccs1)[C@H]2CCc3c(C2)cccc3OC |
| Nombre IUPAC | (2S)-5-metoxi-N-propil-N-(2-tiofen-2-iletil)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 329.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 329.1813 |