Learn More
5-Desclorolifitegrast, TRC
Código de producto. 30179943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179943 10 mg 10 miligramos
30179875 5 mg 5 miligramos
30180050 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22165010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2322380-15-2
Fórmula molecular C29H25ClN2O7S
Peso molecular (g/mol) 581.04
Sinónimo (S)-2-(2-(Benzofuran-6-carbonyl)-5-chloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxamido)-3-(3-(methylsulfonyl)phenyl)propanoic Acid
Nombre IUPAC (2S)-2-[[2-(1-benzofurano-6-carbonilo)-5-cloro-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-6-carbonil]amino-3-(3-metilsulfonilfenil)ácido propanoico
SMILES CS(=O)(=O)c1cccc(C[C@H](NC(=O)c2ccc3CN(CCc3c2Cl)C(=O)c4ccc5ccoc5c4)C(=O)O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Deschlorolifitegrast
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H25ClN2O7S/c1-40(37,38)21-4-2-3-17(13-21)14-24(29(35)36)31-27(33)23-8-7-20-16-32(11-9-22(20)26(23)30)28(34)19-6-5-18-10-12-39-25(18)15-19/h2-8,10,12-13,15,24H,9,11,14,16H2,1H3,(H,31,33)(H,35,36)/t24-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.1071