Learn More
5-Desbromo, 5-Cloro Brimonidina, TRC
Código de producto. 30457018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457018 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30457018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCU70057025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Desbromo','5-Chloro Brimonidine
CAS 91147-46-5
Fórmula molecular C11 H10 Cl N5
Cantidad 25 mg
Sinónimo 6-Quinoxalinamine','5-chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)-6-quinoxalinamine, UK 14819, 5-Chloro-N-(4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)quinoxalin-6-amine
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10ClN5/c12-9-7(17-11-15-5-6-16-11)1-2-8-10(9)14-4-3-13-8/h1-4H,5-6H2,(H2,15,16,17)
SMILES Clc1c(NC2=NCCN2)ccc3nccnc13
Nombre IUPAC 5-cloro-N-(4,5-dihidro-1H-imidazol-2-il)quinoxalin-6-amina
Peso molecular (g/mol) 247.6836
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.0625