Learn More
5-Desamino 5-Oxo-2,5-dihidro Lamotrigina, TRC
Código de producto. 18050930
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18050930 10 mg 10 miligramos
18030060 50 mg 50 miligramos
18051430 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18050930 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD28847010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 252186-78-0
Fórmula molecular C9 H6 Cl2 N4 O
Peso molecular (g/mol) 257.08
Sinónimo 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one, 1,2,4-Triazin-5(2H)-one, 3-amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-, 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(2H)-one, 5-Desamino 5-Oxo-2,5-dihydro Lamotrigine
Nombre IUPAC 3-amino-6-(2,3-diclorofenilo)-4H-1,2,4-triazina-5-uno
SMILES NC1=NN=C(C(=O)N1)c2cccc(Cl)c2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Amino-6-(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-5(4H)-one
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C9H6Cl2N4O/c10-5-3-1-2-4(6(5)11)7-8(16)13-9(12)15-14-7/h1-3H,(H3,12,13,15,16)
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.9919
Porcentaje de pureza >95%