Learn More
5-Des[2-(terc-butilamino)] Bambuterol-5-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| CAS | 112935-93-0 |
| Fórmula molecular | C14 H20 N2 O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Carbamic acid, dimethyl-, 5-(1-hydroxyethyl)-1,3-phenylene ester (9CI), 5-Des[2-(tert-butylamino)] Bambuterol-5-ethanol, 5-[(1RS)-1-Hydroxyethyl]-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H20N2O5/c1-9(17)10-6-11(20-13(18)15(2)3)8-12(7-10)21-14(19)16(4)5/h6-9,17H,1-5H3 |
| SMILES | CC(O)c1cc(OC(=O)N(C)C)cc(OC(=O)N(C)C)c1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetilcarbamato de [3-(dimetilcarbamoiloxi)-5-(1-hidroxietil)fenilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 296.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.1372 |