Learn More
5-Des[2-(tert-butilamino)] 5-Acetil bambuterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate) |
| CAS | 81732-48-1 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N2 O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Acetyl-1,3-phenylene Bis(dimethylcarbamate), Bambuterol Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N2O5/c1-9(17)10-6-11(20-13(18)15(2)3)8-12(7-10)21-14(19)16(4)5/h6-8H,1-5H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | [3-acetil-5-(dimetilcarbamoiloxi)fenilo] N,N-dimetilcarbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 294.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1216 |