Learn More
5'-Deoxyadenosine, MedChemExpress
Código de producto. 16417507
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16417507 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16417507 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113291
MedChemExpress 5'-Deoxyadenosine is an oxidized nucleoside found in the urine of normal subjects. 5'-Deoxyadenosine shows anti-orthopoxvirus activity.
5'-Deoxyadenosine is an oxidized nucleoside found in the urine of normal subjects. 5'-Deoxyadenosine shows anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Deoxyadenosine
CAS 4754-39-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H13N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (497.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 251.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid