Learn More
5-desoxi-D-ribosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Deoxy-D-ribose |
| CAS | 13039-75-3 |
| Fórmula molecular | C5H10O4 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O4/c1-2-3(6)4(7)5(8)9-2/h2-8H,1H3/t2-,3-,4-,5?/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3R,4S,5R)-5-metiloxolano-2,3,4-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0579 |