Learn More
5'-Desoxi-5'-(metiltio)adenosina, TRC
Código de producto. 30008680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008680 50 mg 50 miligramos
30005846 100 mg 100 miligramos
30011031 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008680 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD24260050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2457-80-9
Fórmula molecular C11 H15 N5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 297.33
Sinónimo 5'-S-Methyl-5'-thioadenosine, 5'-(Methylthio)-5'-deoxyadenosine, 5'-(Methylthio)adenosine, 5'-Deoxy(methylthio)adenosine, 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine, 5'-S-Methylthioadenosine, NSC 335422, Vitamin L2, β-D-Ribofuranose, 1-(6-amino-9H-purin-9-yl)-1-deoxy-5-S-methyl-5-thio-
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S)-2-(6-aminopurina-9-il)-5-(metilsulfanimetil)oxolano-3,4-diol
SMILES CSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Deoxy-5'-(methylthio)adenosine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.0896
Porcentaje de pureza >95%