Learn More
5'-Desoxi-5'-yodo-2',3'-O-isopropilideno-5-clorouridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Deoxy-5'-iodo-2',3'-O-isopropylidene-5-chlorouridine |
| CAS | 94048-47-2 |
| Fórmula molecular | C12H14ClIN2O5 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H14ClIN2O5/c1-12(2)20-7-6(3-14)19-10(8(7)21-12)16-4-5(13)9(17)15-11(16)18/h4,6-8,10H,3H2,1-2H3,(H,15,17,18)/t6-,7-,8-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2[C@@H](CI)O[C@H]([C@@H]2O1)N3C=C(Cl)C(=O)NC3=O |
| Nombre IUPAC | 1-[(3aR,4R,6S,6aS)-6-(yodometil)-2,2-dimetil-3a,4,6,6a-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]dioxol-4-il]-5-cloropirimidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 428.61 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 427.9636 |