Learn More
5'-Desoxi-5-fluoro-N-[(3-metilbutoxi)carbonil]citidina, TRC
Código de producto. 30367010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30367010 10 mg 10 miligramos
30367001 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30367010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD23535010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 162204-30-0
Fórmula molecular C15 H22 F N3 O6
Peso molecular (g/mol) 359.35
Sinónimo Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]-, Carbamic acid, [1-(5-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]-, 3-methylbutyl ester, 5'-Deoxy-5-fluoro-N4-(isopentyloxycarbonyl)cytidine, 3-Methylbutyl [1-(5-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, Capecitabine Imp. E (EP)
Nombre IUPAC 3-metilbutil N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxalán-2-il]-5-fluoro-2-oxopiramidina-4-il]carbamato
SMILES CC(C)CCOC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(3-methylbutoxy)carbonyl]cytidine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-7(2)4-5-24-15(23)18-12-9(16)6-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(3)25-13/h6-8,10-11,13,20-21H,4-5H2,1-3H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1493