Learn More
5'-Deoxi-5-Citidina fluoro, TRC
Código de producto. 30134172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134172 100 mg 100 miligramos
30132677 500 mg 500 miligramos
30004616 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD232950100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66335-38-4
Fórmula molecular C9 H12 F N3 O4
Peso molecular (g/mol) 245.21
Sinónimo 5'-deoxy-5-fluorocytidine, 5'-DFCR, 5'-Deoxy-5-fluorocytidine, Capecitabine Imp. A (EP), Capecitabine Related Compound A (USP)
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-metiloxalán-2-il]-5-fluoropirimidina-2-una
SMILES C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=NC2=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Deoxy-5-fluorocytidine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0812