Learn More
5-Desoxi-1,2,3-triacetil-5-desoxi-Beta-D-ribosa, TRC
Código de producto. 30179529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30179529 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30179529 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2819001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Deoxy-1,2,3-triacetyl-5-deoxy-beta-D-ribose
CAS 62211-93-2
Fórmula molecular C11H16O7
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2,3-Tri-O-acetyl-5-deoxy-beta-D-ribofuranose, 5-Deoxy-beta-D-ribofuranose Triacetate;
Fórmula InChI InChI=1S/C11H16O7/c1-5-9(16-6(2)12)10(17-7(3)13)11(15-5)18-8(4)14/h5,9-11H,1-4H3/t5-,9-,10-,11+/m1/s1
SMILES C[C@H]1O[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
Nombre IUPAC [(2R,3R,4R,5S)-4,5-diacetiloxi-2-metiloxalano-3-ilo acetato
Peso molecular (g/mol) 260.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0896