Learn More
5-Delta-hidroxibutilhidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-d-Hydroxybutylhydantoin |
| CAS | 5458-06-0 |
| Fórmula molecular | C7 H12 N2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12N2O3/c10-4-2-1-3-5-6(11)9-7(12)8-5/h5,10H,1-4H2,(H2,8,9,11,12) |
| SMILES | OCCCCC1NC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-(4-hidroxibutil)imidazolidin-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 172.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0848 |