Learn More
5-Delta-Bromobutilhidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-delta-Bromobutylhydantoin |
| CAS | 28484-49-3 |
| Fórmula molecular | C7 H11 Br N2 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11BrN2O2/c8-4-2-1-3-5-6(11)10-7(12)9-5/h5H,1-4H2,(H2,9,10,11,12) |
| SMILES | BrCCCCC1NC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-(4-bromobutil)imidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 235.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0004 |