Learn More
5-Dehidro tolvaptán-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Dehydro Tolvaptan-d7 |
| CAS | 1296212-29-7 |
| Fórmula molecular | C26H16D7ClN2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-[4-[(7-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-5-oxo-1H-1-benzazepin-1-yl)carbonyl]-3-methylphenyl]-2-methylbenzamide-d7, 1H-1-Benzazepine, Benzamide Deriv.-d7, 7-Chloro-1-[2-methyl-4-[(2-methylbenzoyl)amino]benzoyl]-5-Oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1H-1-benzazepine-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23ClN2O3/c1-16-6-3-4-7-20(16)25(31)28-19-10-11-21(17(2)14-19)26(32)29-13-5-8-24(30)22-15-18(27)9-12-23(22)29/h3-4,6-7,9-12,14-15H,5,8,13H2,1-2H3,(H,28,31)/i1D3,3D,4D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c(C(=O)Nc2ccc(C(=O)N3CCCC(=O)c4cc(Cl)ccc34)c(C)c2)c1[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-[4-(7-cloro-5-oxo-3,4-dihidro-2H-1-benzazepina-1-carbonil)-3-metilfenil]-2,3,4,5-tetradeuterio-6-(trideuteriometil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 453.97 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 453.1837 |