Learn More
5-Decan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480168
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480168 25 g 25 g
15470168 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15480168 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53400.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 68274-97-5 | C10H18O | 154.25 g/mol
5-Decyn-1-ol is used in the synthesis of multi-substituted cyclopropanes. It involved in manufacture of fine chemicals, having applications in electroplating and perfumery industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-decin-1-ol se utiliza en la síntesis de ciclopropanos multi-sustituidos. Participa en la fabricación de productos químicos finos, y tiene aplicaciones en la industria de la galvanoplastia y la perfumería.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68274-97-5
Fórmula molecular C10H18O
Peso molecular (g/mol) 154.25
Número MDL MFCD00464353
Clave InChI RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-decyn-1-ol, 5-decyn-1-ol,
PubChem CID 109957
Nombre IUPAC dec-5-yn-1-ol
SMILES CCCCC#CCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Decyn-1-ol
Densidad 0.861
Punto de ebullición 238°C
Fórmula lineal CH3(CH2)3C≡C(CH2)4OH
Índice de refracción 1.461
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.25
Porcentaje de pureza 97%