Learn More
5-Deazariboflavina, TRC
Código de producto. 30137743
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137743 100 mg 100 miligramos
30009218 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137743 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD203220100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19342-73-5
Fórmula molecular C18 H21 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 375.38
Sinónimo D-Ribitol, 1-deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxopyrimido[4,5-b]quinolin-10(2H)-yl)-, Pyrimido[4,5-b]quinoline-2,4(3H,10H)-dione, 7,8-dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)- (8CI), 1-Deoxy-1-(3,4-dihydro-7,8-dimethyl-2,4-dioxopyrimido[4,5-b]quinolin-10(2H)-yl)-D-ribitol, Pyrimido[4,5-b]quinoline, D-ribitol deriv., 5-Deazariboflavin, 5-Deazariboflavine, NCI 0112202, NSC 112202
Nombre IUPAC 7,8-dimetil-10-[(2S,3S,4R)-2,3,4,5-tetrahidroxipentilo]pirimido[4,5-b]quinolina-2,4-dión
SMILES Cc1cc2C=C3C(=O)NC(=O)N=C3N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)c2cc1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Deazariboflavin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H21N3O6/c1-8-3-10-5-11-16(19-18(27)20-17(11)26)21(12(10)4-9(8)2)6-13(23)15(25)14(24)7-22/h3-5,13-15,22-25H,6-7H2,1-2H3,(H,20,26,27)/t13-,14+,15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.143
Porcentaje de pureza >95%