Learn More
Clorhidrato de 5-desamino-5-oxo amilorida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Deamino-5-oxo Amiloride Hydrochloride |
| CAS | 1207-29-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl N6 O2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Amino-N-(aminoiminomethyl)-6-chloro-4,5-dihydro-5-oxo-2-pyrazinecarboxamide Hydrochloride (1:1), N-Amidino-3-amino-6-chloro-5-hydroxy-pyrazinecarboxamide Monohydrochloride (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN6O2.ClH/c7-2-5(15)12-3(8)1(11-2)4(14)13-6(9)10;/h(H3,8,12,15)(H4,9,10,13,14);1H |
| SMILES | Cl.NC(=NC(=O)c1nc(Cl)c(O)nc1N)N |
| Nombre IUPAC | 3-amino-6-cloro-N-(diaminometilideno)-5-hidroxipirazina-2-carboxamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 267.07 |
| Mostrar más |