Learn More
5-Ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15532313 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15532313 1 g 1 g
15542313 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15532313 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450030010
 Artículo restringido
En stock
CAS 868696-42-8
Fórmula molecular C5H7N3O
Peso molecular (g/mol) 125.13
Clave InChI OHSZRALIDGBNES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-oxadiazol-3-amine, 5-cyclopropyl
PubChem CID 51072255
Nombre IUPAC 5-ciclopropil-1,2,4-oxadiazol-3-amina
SMILES C1CC1C2=NC(=NO2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 125.13
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-3-amine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación