Learn More
Éster metílico del ácido 5-ciclopropil-1-(1,2-dihidro-2-oxo-5-quinolinil)-1H-pirazol-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyclopropyl-1-(1,2-dihydro-2-oxo-5-quinolinyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 372078-46-1 |
| Fórmula molecular | C17 H15 N3 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H15N3O3/c1-23-17(22)12-9-18-20(16(12)10-5-6-10)14-4-2-3-13-11(14)7-8-15(21)19-13/h2-4,7-10H,5-6H2,1H3,(H,19,21) |
| SMILES | COC(=O)c1cnn(c2cccc3NC(=O)C=Cc23)c1C4CC4 |
| Nombre IUPAC | 5-ciclopropil-1-(2-oxo-1H-quinolin-5-il)pirazol-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 309.319 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.111 |