Learn More
5-Cianouracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11348195 5 g 5 g
11338195 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348195 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08490.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5428-41-1 | C5H3N3O2 | 137.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5428-41-1
Fórmula molecular C5H3N3O2
Peso molecular (g/mol) 137.10
Número MDL MFCD00051958
Clave InChI HAUXRJCZDHHADG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Uracil-5-carbonitrile
Nombre IUPAC 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbonitrile
SMILES O=C1NC=C(C#N)C(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyanouracil
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 5707
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.1
Porcentaje de pureza 97%