Learn More
5-cianotiofeno-2-carboxaldehído, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde |
| CAS | 21512-16-3 |
| Fórmula molecular | C6H3NOS |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5-Formyl-2-thiophenecarbonitrile, 5-Cyano-2-thiophenecarboxaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H3NOS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H |
| SMILES | O=CC1=CC=C(C#N)S1 |
| Nombre IUPAC | 5-formiltiofeno-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 137.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.99 |