Learn More
5-cianotiofeno-2-carboxaldehído, TRC
Código de producto. 30352810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Código de producto. Cantidad
30352810 250 mg
1 options
Código de producto. 30352810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC982260250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
CAS 21512-16-3
Fórmula molecular C6H3NOS
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-Formyl-2-thiophenecarbonitrile, 5-Cyano-2-thiophenecarboxaldehyde
Fórmula InChI InChI=1S/C6H3NOS/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,4H
SMILES O=CC1=CC=C(C#N)S1
Nombre IUPAC 5-formiltiofeno-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 137.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.99