Learn More
5-Cianotiofeno-2-carboxaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15481679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15481679 5 g 5 g
15491679 250 mg 250 miligramos
15471679 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15481679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64462.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 21512-16-3 | C6H3NOS | 137.156 g/mol
5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde is found in caper and may have pest control activity against meloidogyne incognita.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-cianotiofeno-2-carboxaldehído se encuentra en alcaparras y puede tener actividad de control de plagas contra la meloidogyne incognita.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21512-16-3
Fórmula molecular C6H3NOS
Peso molecular (g/mol) 137.156
Número MDL MFCD09037804
Clave InChI PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
PubChem CID 12280004
Nombre IUPAC 5-formiltiofeno-2-carbonitrilo
SMILES C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyanothiophene-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 90°C to 95°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 115517
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.16
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido