Learn More
Ácido 5-Cianotiofeno-2-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369385 1 g 1 g
11379385 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18523.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 305832-67-1 | Molecular Formula: C5H4BNO2S | Molecular Weight: 152.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 305832-67-1
Fórmula molecular C5H4BNO2S
Peso molecular (g/mol) 152.96
Número MDL MFCD02094029
Clave InChI ZEOMEPSYIIQIND-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyanothiophene-2-boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl boronic acid, 5-cyanothiophen-2-yl-2-boronic acid, 5-boronothiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienyl boronic acid, 5-dihydroxyboranyl thiophene-2-carbonitrile, 5-cyano-2-thienylboronic acid, boronic acid, 5-cyano-2-thienyl, 5-cyanothiophen-2-boronic acid, acmc-1ctts
PubChem CID 4198743
Nombre IUPAC ácido (5-cianotiofen-2-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(S1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyanothiophene-2-boronic acid
Punto de fusión 125°C to 128°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.97
Porcentaje de pureza 98%