Learn More
5-cianopirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyanopyrimidine |
| CAS | 40805-79-6 |
| Fórmula molecular | C5H3N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinecarbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3N3/c6-1-5-2-7-4-8-3-5/h2-4H |
| SMILES | N#Cc1cncnc1 |
| Nombre IUPAC | pirimidina-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 105.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.0327 |