Learn More
Ácido 5-cianopiridina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15496567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496567 250 mg 250 miligramos
15486567 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33722.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53234-55-2 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate. Benzoylthiophenes are allosteric enhancers (AE) of agonist activity at the A1 adenosine receptor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico. Los benzoiltiofenos son potenciadores alostéricos (AE) de la actividad agonista en el receptor A1 de la adenosina.
Solubilidad
Poco soluble en agua.(0,26 g/l) (25 °C),
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco. Garantizar una ventilación adecuada. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53234-55-2
Fórmula molecular C7H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 148.12
Número MDL MFCD09152775
Clave InChI HRLVPHGCEGTVLK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyanopicolinic acid, 5-cyano-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-cyano, 5-cyano-2-pyridincarboxylic acid, 5-cyanopicolinicacid, 5-cyano-picolinic acid, pubchem16740, acmc-1cubt, 5-cyano-2-picolinic acid, 5-cyano-2-pyridine carboxylic acid
PubChem CID 12400734
Nombre IUPAC 5-cyanopyridine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=NC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 212°C to 214°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3439
Información de solubilidad Sparingly soluble in water.(0.26g/L) (25°C),
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1
Porcentaje de pureza 95%