Learn More
5-cianoftalida, TRC
Código de producto. 30366684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366684 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30366684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9820755G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyanophthalide
CAS 82104-74-3
Fórmula molecular C9 H5 N O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2
SMILES O=C1OCc2cc(ccc12)C#N
Nombre IUPAC 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 159.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.032