Learn More
5-cianoftalida, Mikromol™
Descripción
5-cianoftalida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyanophthalide |
| CAS | 82104-74-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Cyanophthalide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H5 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,3-Dihydro-1-oxo-5-isobenzofurancarbonitrile, 1-Oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile, 5-Cyanophthalide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5NO2/c10-4-6-1-2-8-7(3-6)5-12-9(8)11/h1-3H,5H2 |
| SMILES | O=C1OCc2cc(ccc12)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-oxo-3H-2-benzofuran-5-carbonitrilo |
| Mostrar más |