Learn More
5-Cianopentanamida, TRC
Código de producto. 30363019
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30363019 5 g -
30368185 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30363019 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9876205G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2304-58-7
Fórmula molecular C6 H10 N2 O
Peso molecular (g/mol) 126.16
Sinónimo 5-Cyanovaleramide
Nombre IUPAC 5-cianopenttanamida
SMILES NC(=O)CCCCC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyanopentanamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10N2O/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-4H2,(H2,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.0793