Learn More
Ácido 5-cianonicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyanonicotinic Acid |
| CAS | 887579-62-6 |
| Fórmula molecular | C7H4N2O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4N2O2/c8-2-5-1-6(7(10)11)4-9-3-5/h1,3-4H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1cncc(c1)C#N |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-cianopiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 148.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.0273 |