Learn More
5-Cianoindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122950 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122950 1 g Frasco de vidrio 1 g
10520394 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10122950 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 110790010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 15861-24-2 | C9H6N2 | 142.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15861-24-2
Fórmula molecular C9H6N2
Peso molecular (g/mol) 142.16
Número MDL MFCD00005669
Clave InChI YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyanoindole, indole-5-carbonitrile, 5-cyano indole, 5-cyano-1h-indole, indole-5-cyano, 5-indolecarbonitrile, 5-cyano-indole, indol-5-carbonitrile, indole, 5-cyano, pubchem7326
PubChem CID 27513
Nombre IUPAC 1H-indol-5-carbonitrilo
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyanoindole
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 106°C to 109°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Cyanoindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.