Learn More
5-ciano-dibenzosuberano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyano-dibenzosuberane |
| CAS | 1729-63-1 |
| Fórmula molecular | C16H13N |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cycloheptene-5-carbonitrile, 5-Cyanosuberane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H13N/c17-11-16-14-7-3-1-5-12(14)9-10-13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16H,9-10H2 |
| SMILES | N#CC1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 6,11-dihidro-5H-dibenzo[1,2-a:1',2'-e][7]anuleno-11-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1048 |