Learn More
Ácido 5-ciano-3-piridinilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10403448 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10403448 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10403448 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 430400010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyano-3-pyridinylboronic acid
CAS 497147-93-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5BN2O2
Número MDL MFCD07374882
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-cyano-3-pyridinylboronic acid, 5-cyano-3-pyridinyl boronic acid, 5-cyanopyridine-3-boronic acid, 5-cyanopyridin-3-yl boronic acid, 3-borono-5-cyanopyridine, 3-cyanopyridine-5-boronic acid, boronic acid, 5-cyano-3-pyridinyl, 5-cyanopyridin-3-yl-3-boronic acid, boronic acid,b-5-cyano-3-pyridinyl, 5-cyanopyridin-3-boronicacid
Clave InChI CYEXXDYQJPRMIQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC(=CN=C1)C#N
Nombre IUPAC ácido (5-cianopiridin-3-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 147.93
PubChem CID 45079576
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.93
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Cyano-3-pyridinyl boronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.