Learn More
Ácido 5-ciano-2-(trifluorometoxi)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15486326
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad unitSize
15486326 250 mg 250 miligramos
15476326 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15486326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61177.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1072946-64-5
Fórmula molecular C8H5BF3NO3
Peso molecular (g/mol) 230.937
Clave InChI SZPKBNMEIASWNB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, acmc-2098sk
PubChem CID 46738976
Nombre IUPAC ácido [5-ciano-2-(trifluorometoxi)fenil]borónico
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)OC(F)(F)F)(O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Cyano-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.94
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.