Learn More
Carbaldehído de 5-ciano-2-tiofeno, Thermo Scientific™
Código de producto. 10381420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10381420 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10381420 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00111DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyano-2-thiophene carbaldehyde
CAS 21512-16-3
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H3NOS
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-cyano-2-thiophene carbaldehyde, 5-cyano-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-cyanothiophene-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarbonitrile, 5-formyl, 5-cyano-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-cyanothiophen, 2-cyano-5-formylthiophene, 2-formyl-5-cyanothiophene, 2-cyano-5-formyl-thiophene, 5-cyanothiophene-2-aldehyde
Clave InChI PZIFYWVUYHMYOA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(SC(=C1)C#N)C=O
Nombre IUPAC 5-formiltiofeno-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 137.156
PubChem CID 12280004
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.16
Porcentaje de pureza 97%