Learn More
5-Ciano-2-metilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392317 1 g 1 g
11302327 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09875.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3222-48-8 | C7H6N2 | 118.139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3222-48-8
Fórmula molecular C7H6N2
Peso molecular (g/mol) 118.139
Número MDL MFCD00038042
Clave InChI PBLOYQAQGYUPCM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-cyano-2-picoline, 5-cyano-2-methylpyridine, 6-methylnicotinonitrile, 6-methyl-3-pyridinecarbonitrile, 3-cyano-6-methylpyridine, 3-pyridinecarbonitrile, 6-methyl, pubchem6695, 2-methyl-5-cyanopyridine, 6-methylnicotinonitrile #, acmc-209z1l
PubChem CID 281995
Nombre IUPAC 6-metilpiridina-3-carbonitrilo
SMILES CC1=NC=C(C=C1)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyano-2-methylpyridine
Punto de fusión 83°C to 87°C
Punto de ebullición 216°C to 217°C
Cantidad 1 g
Beilstein 111235
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.14
Porcentaje de pureza 99%