Learn More
Ácido 5-ciano-2-hidroxibencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468508 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15468508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61915.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1256355-57-3 | C7H6BNO3 | 162.939 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyano-2-hydroxybenzeneboronic acid
CAS 1256355-57-3
Fórmula molecular C7H6BNO3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-cyano-2-hydroxyphenyl boronic acid, acmc-209az5, boronic acid, b-5-cyano-2-hydroxyphenyl
Clave InChI QXWBHAJKEPWEBD-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)O)(O)O
Nombre IUPAC ácido (5-ciano-2-hidroxifenil)borónico
Peso molecular (g/mol) 162.939
PubChem CID 53216735
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.94
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido