Learn More
5-Ciano-2-fluoropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461399
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15461399 1 g 1 g
15481399 250 mg 250 miligramos
15471399 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461399 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64278.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3939-12-6 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en los sectores de la síntesis orgánica, los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3939-12-6
Número MDL MFCD09261087
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Cyano-2-fluoropyridine
Punto de fusión 51°C to 52°C
Color Blanco
Fórmula molecular C7H8BrN
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 471855
Sinónimo 2-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methanamine, o-bromobenzylamine, 2-bromophenyl methylamine, 1-2-bromophenyl methanamine, 2-brobenzylamine, 2-bromo-benzylamine, pubchem20398, acmc-1ct06, benzenemethanamine, 2-bromo
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Clave InChI NOYASZMZIBFFNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)Br
Nombre IUPAC (2-bromofenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 186.05
PubChem CID 334072
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.1
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido