Learn More
5-ciano-2,3-dihidro-1H-indol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyano-2,3-dihydro-1H-indole |
| CAS | 15861-23-1 |
| Fórmula molecular | C9H8N2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-2,5,11H,3-4H2 |
| SMILES | N#Cc1ccc2NCCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidro-1H-indol-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 144.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0687 |