Learn More
5-ciano-1-metilbenzoimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Cyano-1-methylbenzoimidazole |
| CAS | 53484-13-2 |
| Fórmula molecular | C9H7N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N3/c1-12-6-11-8-4-7(5-10)2-3-9(8)12/h2-4,6H,1H3 |
| SMILES | Cn1cnc2cc(ccc12)C#N |
| Nombre IUPAC | 1-metilbencimidazol-5-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 157.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.064 |