Learn More
Invitrogen™ 5-CR 6G, SE (5-Carboxyrhodamine 6G, Succinimidyl Ester), single isomer
Descripción
La forma reactiva a la amina de 5-CR 6G se utiliza para el etiquetado de oligonucleótidos y aplicaciones automatizadas de secuenciación de ADN. Los conjugados de este colorante tienen espectros de longitud de onda más larga que los espectros de conjugados de la rodamina B de Lisaamine™, pero espectros de longitud de onda más corta que los de los conjugados Texas Red™.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Tipo de producto | 5-CR 6G SE |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Ester activo, succinimidilo éster |
| Etiqueta o tinte | Rodamina 6G |
| Tipo de etiqueta | Colorantes clásicos |