Learn More
Mezcla de 5 componentes en DMSO, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16370498 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16370498 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16370498 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor USPRSC1
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5 Component Mix in DMSO
Nombre de nota USP 467 Standard
Envase Ampolla de vidrio
CAS 71-55-6, 75-35-4, 107-06-2, 56-23-5, 71-43-2
Límite de explosión 1,8% (volumen); 63% (volumen)
Punto de ignición de 270 °C
Presión de vapor 2,5 hPA (20 °C)
Nombres de analitos o componentes 1,1,1-Trichloroethane; 1
Densidad 1,1g/cm3
Forma física Líquido
Elemento 1,1,1-tricloroetano; 1
Solvent or Matrix Dimetilsulfóxido
Cantidad 1 mL
Grado USP
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Stock VO
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: dimethyl sulphoxide,1,1,1-trichloroethane