Learn More
5-cis-tetradecenoyl carnitina, TRC
Código de producto. 30427920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30427920 1 mg -
30426796 2.5 mg 2.50 miligramo
30419543 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2914251MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1186416-86-3
Fórmula molecular C21 H39 N O4
Peso molecular (g/mol) 369.54
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z)-1-oxo-5-tetradecen-1-yl]oxy]-, inner salt, (2R)-, 5-cis-Tetradecenoyl L-carnitine, 5-cis-Tetradecenoyl carnitine, (2R)-3-Carboxy-N,N,N-trimethyl-2-[[(5Z)-1-oxo-5-tetradecen-1-yl]oxy]-1-propanaminium inner salt
Nombre IUPAC (3R)-3-[(Z)-tetradec-5-enoil]oxi-4-(trimetilazianiil)butanoato
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-cis-Tetradecenoyl L-Carnitine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H39NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-21(25)26-19(17-20(23)24)18-22(2,3)4/h12-13,19H,5-11,14-18H2,1-4H3/b13-12-/t19-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.2879
Porcentaje de pureza >95%