Learn More
5'-Colesteril-TEG Phosphoramidite , CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5'-Cholesteryl-TEG Phosphoramidite |
| CAS | 1325147-19-0 |
| Fórmula molecular | C46 H82 N3 O7 P |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C46H82N3O7P/c1-34(2)13-10-14-37(7)41-17-18-42-40-16-15-38-33-39(19-21-45(38,8)43(40)20-22-46(41,42)9)56-44(50)48-24-12-25-51-27-28-52-29-30-53-31-32-55-57(54-26-11-23-47)49(35(3)4)36(5)6/h15,34-37,39-43H,10-14,16-22,24-33H2,1-9H3,(H,48,50)/t37-,39+,40+,41-,42+,43+,45+,46-,57?/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)NCCCOCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-[2-[2-[2-[2-cianoetoxi-(diisopropilamino)fosfanil]oxietoxi]etoxi]etoxi]propil]carbamato de [(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(1R)-1,5-dimetilhexil]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] |
| Peso molecular (g/mol) | 820.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 819.589 |