Learn More
5α-Colestano, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10459080 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10459080 1 g Frasco de vidrio 1 g
10327300 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10227303 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10459080 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165600010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 481-21-0 | C27H48 | 372.67 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 481-21-0
Fórmula molecular C27H48
Peso molecular (g/mol) 372.67
Número MDL MFCD00066412
Clave InChI XIIAYQZJNBULGD-XWLABEFZSA-N
Sinónimo 5alpha-cholestane, 5-alpha-cholestane, alpha-cholestane, cholestane, 28,29,30-trinorlanostane, unii-u260hwn305, 5alpha-cholestane 8ci, 5?-cholestane, cholestane van
PubChem CID 2723895
ChEBI CHEBI:35515
Nombre IUPAC (5R,8R,9S,10S,13R,14S,17R)-10,13-dimetil-17-[(2R)-6-metilheptan-2-il]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CCC4C3(CCCC4)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5α-Cholestane
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 78°C to 81°C
Color Blanco
Punto de ebullición 250°C (1.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 2206
Rotación específica + 26.5
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: freely soluble in chloroform (50mg/mL),ether and,slightly soluble in absolute alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.67
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino